material
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
포장
pack of 100
제조업체/상표
Whatman 1440-240
Whatman Article No. 28417997 (US reference)
파라미터
0.29 psi wet burst
340 sec/100 mL speed (Herzberg)
직경
240 mm
두께
210 μm
재
≤0.007%
공극 크기
8 μm (Particle retention)
기초 중량
95 g/m2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- High-purity filters contain 0.007% maximum ash content
- Medium nominal particle retention rating of 8 µm
- Medium filtration speed (Herzberg 340 s)
- Particularly useful for gravimetric analysis
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.