주요 문서
WHA10548232
Whatman® protein saver card accessories
Plastic ziploc bags 4 in. x 6 in., pack of 100 ea
동의어(들):
Z699551, ziploc bag, ziploc bags
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111700
NACRES:
NB.79
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Whatman 10548232
Whatman Article No. 28417398 (US reference)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These durable bags provide convenient storage and protection for protein saver cards, ensuring safe handling and transport in laboratory environments.
특징 및 장점
  • 4" x 6"
  • 100EA
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)