포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
Whatman 10539521
Whatman Article No. 28417176 (US reference)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Whatman Dry Rak is designed to accommodate multiple collection forms at one time, properly air-drying the blood specimens in a suspended horizontal position. The Dry Rak is easily assembled and can be affixed to a wall or counter top with optional Velcro stickers.
특징 및 장점
- The Dry Rak is easily assembled and can be affixed to a wall or Counter® top with optional Velcro stickers.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Counter is a registered trademark of Cyanamid Company
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.