주요 문서
WHA10534321
Whatman® protein saver card accessories
Foil barrier reusable bags, pack of 100 ea
동의어(들):
Z699527, foil bag, foil bags
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111700
NACRES:
NB.79
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Whatman 10534321
Whatman Article No. 28416623 (US reference)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These bags effectively safeguard contents from moisture and contaminants while ensuring easy access.
특징 및 장점
  • Foil bag with size 3.875” × 5.6875” and zipper to close.
  • Suitable for use with Whatman 903 cards.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)