주요 문서
WHA10477602
Whatman® Vacuum filtration apparatus accessories
PZ 001 tweezers, stainless steel
동의어(들):
Z751979
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
포장
pk of 1
제조업체/상표
Whatman 10477602
Whatman Article No. 28415991 (US reference)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The stainless-steel forceps with smooth angled jaws (104 mm long) are excellent for handling membrane filters.
특징 및 장점
  • They are autoclavable and can be flame sterilized with ethanol.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)