주요 문서
WHA10477601
Whatman® Vacuum filtration apparatus accessories
WT 100 Witt′s flask, with tubing nozzle, capacity
동의어(들):
Z751960
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
포장
pk of 1
제조업체/상표
Whatman 10477601
Whatman Article No. 28415990 (US reference)
용량
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Borosilicate glass bottle for filtrate collection in an inserted container.
특징 및 장점
  • For filtrate collection in an inserted container.
  • The bottle is made of borosilicate glass.
  • Has a replaceable round lid and side-mounted tubing nozzle for vacuum tubing 8 mm (inside diameter).
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)