포장
pk of 1
제조업체/상표
Whatman 10461400
Whatman Article No. 28415727 (US reference)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The female Luer lock inlet is compatible with typical syringes. Polysulfone housing can be autoclaved with membrane in place for applications requiring a sterile filter assembly.
특징 및 장점
- Durable polysulfone plastic construction provides moderate chemical compatibility with lighter weight than stainless steel filter holders.
- Polysulfone filter holders are often used for clarification, venting applications, particulate removal or collection from aqueous, air or gas streams.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.