제품명
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 92, diam. 100 mm
material
borosilicate glass membrane
circles
포장
pk of 100
제조업체/상표
Whatman 10421043
Whatman Article No. 28415409 (US reference)
직경
100 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This filter is used as a membrane prefilter in applications such as the determination of crop protection agent residues by GC or HPLC, in cold sludge determination of beer, in soot separation before gas analyzers and as roll filters in automatic air filtration units.
특징 및 장점
- Inorganic binder provides increased strength
- Temperature resistant up to 500°C
- Medium filtration speed
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.