Key Documents
WHA10418312
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes
polycarbonate filter, filter diam. 47 mm, pore size 3 μm, non-sterile, case of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104921
NACRES:
NB.24
material
polycarbonate filter
무균
non-sterile
포장
case of 100 ea
제조업체/상표
Cytiva 10418312
필터 직경
47 mm
공극 크기
3 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
법적 정보
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)