제품명
Whatman® Nuclepore™ Track-Etched Membranes, diam. (13 mm), pore size 0.4 μm, polycarbonate, pack of 100 ea
material
polycarbonate
특징
hydrophilic
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Whatman 10417101
직경
(13 mm)
공극 크기
0.4 μm pore size
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- Epifluorescence microscopy
- Environmental analysis
- Cell biologyEPA testing
- Fuel testing
- Bioassays
- Parasitology
- Air analysis
- Water microbiology
특징 및 장점
- Track-etched for highly defined pore size and high pore density
- Treated with polyvinylpyrrolidone (PVP) to render it hydrophilic
- Low extractables, minimizing filtration sample contamination risk
- High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
- Low, consistent ash and low tare weights
- Smooth flat membrane surface for high particle visibility
법적 정보
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.