주요 문서
WHA10408712
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, black grid (3.1 mm), sterile, for membrane butler, 100 EA, 400 ea, 47 mm diam
동의어(들):
Z750476
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
Whatman® ME membranes for microbiological control, ME24/21, without interleaving paper, pore size 0.2 μm, black grid, diam. 50 mm
material
black grid
포장
pk of 100
제조업체/상표
Whatman 10408712
Whatman Article No. 28415241 (US reference)
직경
50 mm
멤브레인 직경
47 mm
공극 크기
0.2 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Excellent contrast for easy particle detection
  • High internal surface area for sample adsorption
  • High dirt loading capacity
  • Biologically inert with good thermal stability
  • Uniform microporous structure delivers high flow rates
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)