주요 문서
WHA10401731
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white (no grid), hydrophilic, nonsterile, interleaving paper, 25 EA, 25 ea, 142 mm diam
동의어(들):
Z697354, cellulose membrane, membrane filter, millipore filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.24
공극 크기:
0.2 μm
직경:
142 mm
무균:
non-sterile
포장:
pkg of 25 ea
제품명
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, pore size 0.2 μm, diam. 142 mm
무균
non-sterile
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
Whatman 10401731
Whatman Article No. 28415048 (US reference)
직경
142 mm
공극 크기
0.2 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Plain and gridded options for ease of colony and cell counting methods
  • Supports visual enumeration of bacteria
  • Appropriate for bacterial culturing, including E. coli culturing
  • Biologically inert with good thermal stability
  • Uniform microporous structure results in high flow rates when used for filtering
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)