주요 문서
WHA10372803
Whatman® glass microfiber grade GF 31 1.4 µm pore size
white, binder free, 100 ea, 55 mm diam
동의어(들):
Z750131
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.24
제품명
Whatman® glass microfiber filters, Grade 31, diam. 55 mm
material
borosilicate glass membrane
circles
특징
hydrophilic
포장
pk of 100
제조업체/상표
Whatman 10372803
Whatman Article No. 28414828 (US reference)
직경
55 mm
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)