주요 문서
WHA10370395
Whatman® glass microfiber filters with organic binder, Grade GF 10
roll, W × L (70 mm) (40 m), pack of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.24
material
roll
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Whatman 10370395
너비 × 길이
(70 mm) (40 m)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This filter with extreme mechanical stability and temperature resistant up to 180°C is used as a weighing aid for infrared weighing and as a roll filter in automatic air filtration units.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WHA10370395