주요 문서
WHA10347033
Whatman® Grade 8 ruled circles
size 75 mm
동의어(들):
Whatman filter, Z696277, filter paper, paper filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
material
cellulose
특징
Grade 8
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Whatman 10347033
Whatman Article No. 28414642 (US reference)
크기
75 mm
기초 중량
65
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Filter papre for routine investigations of foreign substances in a variety of sample types.
특징 및 장점
  • White filter paper with printed green lines for optical assessment.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)