주요 문서
WHA10342579
Whatman® Seed Testing Papers
Grade 3621, L × W 140 mm × 200 mm, pack of 100 sheets
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
material
light blue cellulose
특징
Blotter
포장
pack of 100 sheets
제조업체/상표
Whatman 10342579
길이 × 너비
140 mm × 200 mm
기초 중량
700
특징 및 장점
  • Grade 3621 blotter
  • light blue in color
  • for seed testing applications
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)