주요 문서
WHA10331554
Whatman® prepleated qualitative filter paper for technical use, Grade 520b 1/2, creped
circles, diam. 385 mm, pack of 50
동의어(들):
Whatman filter, Whatman paper, Z696102, paper filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
material
cellulose filters (super-refined)
circles
포장
pack of 50
제조업체/상표
Whatman 10331554
Whatman Article No. 28414455 (US reference)
파라미터
28 sec/100 mL speed (Herzberg)
직경
385 mm
두께
650 μm
공극 크기
20 μm (max.)
기초 중량
148 g/m2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
These filter papers are made from super-refined cellulose and have been specifically designed to have particular properties for each technical application. The applications range from the filtration of beverages to the purification of electroplating baths.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)