material
cellulose filters
circles
포장
pack of 100
제조업체/상표
Whatman 28414058 (US reference)
파라미터
0.25 psi wet burst
715 sec/100 mL speed (Herzberg)
직경
240 mm
두께
180 μm
재
≤0.06%
공극 크기
3 μm (Particle retention)
기초 중량
100 g/m2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials.
- Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
- Twice as Fast as Grade 5 with similar fine particle retention.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.