주요 문서
WHA1006070
Whatman® qualitative filter paper, Grade 6
circles, diam. 70 mm, pack of 100
동의어(들):
Z240796, filter papers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
material
cellulose filters
circles
포장
pack of 100
제조업체/상표
Whatman 1006-070
Whatman 28414052 (US reference)
파라미터
0.25 psi wet burst
715 sec/100 mL speed (Herzberg)
직경
70 mm
두께
180 μm
≤0.06%
공극 크기
3 μm (Particle retention)
기초 중량
100 g/m2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
특징 및 장점
  • Used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials.
  • Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
  • Twice as Fast as Grade 5 with similar fine particle retention.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)