포장
pack of 1
제조업체/상표
Whatman Article No. 29026196 (US reference)
Whatman MUPG2MCPWC8
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Mini-UniPrep G2 Hand Compressor is for use with Mini-UniPrep G2 Syringeless filters.
특징 및 장점
- Streamlines syringeless filtration by filtering up to eight filter vials simultaneously
- Designed for Cytiva′s Mini-UniPrepG2 - with integral borosilicate glass autosampler vial, plunger and attached filter membrane, and septum with cap
- Glass construction prevents interference of leachables from plastic housing with HPLC/UHPLC pharmaceutical analysis
- Mini-UniPrepG2 vials can be loaded directly into the autosampler
기타 정보
Contains a Multicompressor and a single 8 position white tray to be used for glass MUP G2
법적 정보
Mini-UniPrep is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.