주요 문서
W6942
Urea-13C,15N2
API for Clinical Studies, ≥98 atom % 15N, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H215N13CO15NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
63.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
Grade
cGMP
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
분석
≥99% (CP)
mp
132-135 °C (lit.)
질량 이동
M+3
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[15NH2][13C]([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-VMIGTVKRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)