Key Documents
W6934
L-Lactic acid-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
동의어(들):
(S)-2-Hydroxypropionic acid-1-13C, Sarcolactic acid-1-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OH)13CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
91.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
51113400
Grade
cGMP
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥95% (CP)
질량 이동
M+1
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
C[C@H](O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-NSQKCYGPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
Typically, this product is available to ship immediately from stock. Contact Stable Isotopes Customer Service to discuss quantity and packaging needs.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)