주요 문서
W6586
L-Phenyl-d5-alanine
greener alternative
API for Clinical Studies, 98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6D5CH2CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
170.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
Grade
cGMP
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
환경친화적 대안 제품 점수
old score: 47
new score: 32
Find out more about DOZN™ Scoring
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
환경친화적 대안 카테고리
질량 이동
M+5
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[H]C(N)(Cc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-HRVDQBBZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)