주요 문서
W467314
Sigma-Aldrich
δ-Hexadecalactone
≥98%, FG
동의어(들):
δ-Juniper lactone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H30O2
CAS Number:
Molecular Weight:
254.41
FEMA Number:
4673
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
10.049
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Halal
Kosher
Quality Level
규정 준수
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
설명
Organoleptic:
Class: Fatty
SubClass: Other
분석
≥98%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
butter; waxy
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)