추천 제품
Grade
FG
Halal
Kosher
Quality Level
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
balsam; earthy; spicy; woody
SMILES string
O([C@H]1[C@]2(C([C@@H](C1)CC2)(C)C)C)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C14H24O2/c1-9(2)12(15)16-11-8-10-6-7-14(11,5)13(10,3)4/h9-11H,6-8H2,1-5H3/t10-,11-,14+/m1/s1
InChI key
KRKIAJBQOUBNSE-GYSYKLTISA-N
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.