주요 문서
W302475
Sigma-Aldrich
Sodium acetate
anhydrous, natural (US), ≥99%, FG
동의어(들):
Acetic acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COONa
CAS Number:
Molecular Weight:
82.03
FEMA Number:
3024
Beilstein:
3595639
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
E 번호:
E 262(i)
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
botanical
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
anhydrous
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥99%
양식
solid
autoignition temp.
1112 °F
pKa 
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
odorless
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)