주요 문서
W277126
Sigma-Aldrich
Neroli oil, Morocco
FG
동의어(들):
Citrus bigaradia oil morocco, Neroli marocco EO
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2771
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
Citrus aurantium L.
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.20
기원
France origin
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
bp
163 °C (lit.)
density
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
orange
제조 메모
Extraction method: steam distillation
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
158.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
70 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W277126-100G-K4061838181022
W277126-1KG-K4061836712327
W277126-25G
W277126-SAMPLE-K4061838192110
W277126-100G
W277126-1KG
W277126-25G-K4061838192103
W277126-SAMPLE