분석
97%
bp
61-66 °C/10 mmHg (lit.)
mp
62-65 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C=Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H12/c1-2-14-15-9-5-3-7-12(15)11-13-8-4-6-10-16(13)14/h2-11H,1H2
InChI key
OGOYZCQQQFAGRI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable