주요 문서
THS04144
ThalesNano MicroCatCart catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, 5% Pd/SiO2
동의어(들):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103817
NACRES:
NB.51
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
ThalesNano THS 04144
길이 × 직경
30 mm × 4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)