주요 문서
TEM-LC400CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Lacey Carbon Supported Copper Grid
size 400 mesh, box of 25
동의어(들):
LACEY CARBON FILM CU #400 ULTRA THIN 25/BX
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
포장
box of 25
크기
400 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ultrathin Lacey Carbon (4-6 nm) Supported Grid: Copper Grid, 400 mesh. This carbon coated film on a broken pattern consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)