포장
box of 25
구멍 크기
100 μm , Average
크기
200 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Lacey Carbon Supported Grid: Gold Grid, 200 mesh. Average hole size is 100 micron. This carbon coated film on a broken pattern consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.