포장
box of 25
구멍 크기
100 μm
크기
300 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Holey Carbon Film Supported Nickel Grids, 300 Mesh, Average hole size is 100 micron, 25/box
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.