주요 문서
TEM-G400F1-CU
Sigma-Aldrich
Gilder Finder Grids G400F1
Copper, size 400 mesh, vial of 100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
크기:
400 mesh
포장:
vial of 100
포장
vial of 100
크기
400 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Gilder Finder Grids G400F1. Copper grids, 400 mesh. The block of 1152 (32x36) individual cells is divided into smaller blocks bounded by thicker crenellated bars. Each small block of 36 (6x6) cells has a central number from 1 to 32 for identification purposes.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)