주요 문서
TEM-G300F1-CU
Sigma-Aldrich
Gilder Finder Grids G300F1
Copper, size 300 mesh, vial of 100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
포장
vial of 100
크기
300 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Gilder Finder Grids G300F1. Copper grids, 300 mesh. The block of 625 (25x25) individual cells is divided into smaller blocks bounded by thicker crenellated bars. Each small block of 25 cells has a central alphabet letter from A to Y for identification purposes.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)