주요 문서
TEM-G200CP
Sigma-Aldrich
Glider Grids Standard Copper/Palladium Square Mesh
size 200 mesh, vial of 100
동의어(들):
SQUARE MESH CU/PD 100 VIAL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
포장
vial of 100
크기
200 mesh
일반 설명
Gilder Grids Standard Square Mesh: Copper/Palladium Grid, 200 mesh, 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. Pitch 125μm, Hole 90μm, Bar 35μm
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)