Key Documents
TEM-FF200CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar Supported Copper Square Mesh
size 200 mesh, box of 50
동의어(들):
FORMVAR SQUARE MESH - CU 200 MESH UL 50/BX
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
포장
box of 50
크기
200 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A 5-6 nm ultrathin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 200 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)