Key Documents
TEM-CFGA100CU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Single Hole Grid
hole size 100 μm, box of 25
동의어(들):
CARBON FILM ONLY SINGLE HOLE 100 MICRON COPPER GRIDS 25/BX
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
포장
box of 25
구멍 크기
100 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported single hole grid. Copper grid, 100 micron hole. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.