포장
box of 25
크기
200 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported glider finder (F1) grids. Gold grid, 200 mesh. Gilder finder grids are locator grids with reference/index on the grid: 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. F1 type of design has thick bars dividing regions into 6 thin bar areas, which are identified by a numeric system.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.