주요 문서
TEM-CF150CU50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Grid
Standard Thickness, size 150 mesh, box of 50
동의어(들):
Carbon Film 150 Mesh, Copper
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
material
carbon film
copper grid
포장
box of 50
film size
5-6 nm
크기
150 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TEM grids supported by carbon film only. A 5-6 nm thin film of pure carbon deposited on one side of the standard square mesh grid.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)