주요 문서
TEM-CF100HCU50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Hexagonal Mesh Grid
size 100 mesh, box of 50
동의어(들):
CARBON FILM ONLY ON 100 HEX COPPER GRIDS 50/BX
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
material
carbon film
copper grid
설명
film layer thickness 5 - 6 nm carbon
포장
box of 50
크기
100 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported hexagonal mesh grids. Copper grid, 100 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)