Key Documents
TEM-75965-01
Sigma-Aldrich
Omni Lift-Out Grid Storage Box
pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
포장
pkg of 1 ea
일반 설명
Storage box for 100 standard or haft grids—3 mm diameter –TEM grids. Box comes complete with base, lid and clips.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)