주요 문서
TEM-7435703
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Tomography Grid R14C2
pack of 25 ×
동의어(들):
Carbon Film on Tomography Grid, 25pk
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
포장
pack of 25 ×
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This 1.5mm square, 300 mesh grid is made from copper, supported by a carbon film, and is for use with Fischione tomography specimen holders. The size allows for further tilt in TEMs with small pole piece holes. An identification mark and the square shape give easy reference when rotated past 90°.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)