Key Documents
TEM-0250-CU
Sigma-Aldrich
Veco Speciment Grid
Copper, size 250 Square mesh , with Center Reference, vial of 100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
포장
vial of 100
크기
250 Square mesh , with Center Reference
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Square Mesh with Center Reference. Copper Grids, 3.05 mm diameter, 0.8 mil thickness. Pitch 100, hole 60, bar 40 micron, 250 mesh Cu. Veco Grids are the most rigid grids available.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)