주요 문서
TEM-LFH7100AR1.3
Sigma-Aldrich
QUANTIFOIL on London Finder Grids (H7)
Gold Grids, size 400 mesh, pack of 100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
포장
pack of 100
크기
400 mesh
일반 설명
QUANTIFOIL Gold Grids, 200 Mesh, 1.2 micron hole, 2.5 micron period. London Finder Grids (H7), Pitch 63 micron, 400 mesh
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)