주요 문서
TEM-HC400-AU-100
Sigma-Aldrich
Holey Carbon Film Supported Gold Grids
size 400 mesh, hole size 100 μm, box of 25
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
포장
box of 25
구멍 크기
100 μm
크기
400 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Holey Carbon Film Supported Gold Grids, 400 Mesh, Average hole size is 100 micron, 25/box
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)