주요 문서
T88404
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trithiane
97%
동의어(들):
sym.-Trithiane, Thioformaldehyde trimer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H6S3
CAS Number:
Molecular Weight:
138.27
Beilstein:
79834
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
215-220 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
C1SCSCS1
InChI
1S/C3H6S3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
InChI key
LORRLQMLLQLPSJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)