Key Documents
T119229
1-((4-ETHYLPHENYL)THIO)-2-METHYL-5-NITRO-1H-BENZIMIDAZOLE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H15N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
313.381
MDL number:
기타 정보