주요 문서
SYNP120010C
Synthware peptide synthesis vessel with fritted disc and PTFE stopcock
10 mL, disc O.D. 15 mm, porosity: coarse, GL 14
동의어(들):
Synthware P120010C, Solid phase peptide synthesis vessel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.51
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware P120010C
용량
10 mL
10 mL
디스크 O.D.
15 mm
피팅
GL 14
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With a fritted disc of coarse or medium porosity to support resin. Top of the vessel has GL thread and a PTFE lined screw cap. PTFE stopcock has a 2 mm bore with the arm being 8 mm O.D.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)