주요 문서
SYNF904200
Synthware pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 200 mL, joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware F904200, modified Schlenk reaction flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F904200
용량
200 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A suffix of G indicates a glass stopcock, H indicates a high-vacuum valve, no letter suffix indicates a PTFE Stopcock.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)