주요 문서
SYNF752450C
Synthware filter funnel with fritted disc
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 50 mm, porosity: coarse
동의어(들):
Synthware F752450C, fritted glass funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F752450C
디스크 직경
24 mm
필터 직경
24 mm
플레이트 O.D.
50 mm
공극 크기
40-60 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
O.D. of disc is 24 mm.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)